N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
416950250
416951000
416955000
416950000
ACRO416950250EA
219
PLN
ACRO416950250
ACRO416951000
ACRO416955000
416950000.
N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina 98+%
N,N,N',N',N''-pentametylodietylenotriamina
Formuła:
C₉H₂₃N₃ Temp. topnienia: 18 °C Temp. Zapłonu: 72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014876 Numer CAS: 3030-47-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-201-1 Jednostka: 2922 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |