Karbaminian fenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L00944.06
L00944.14
L00944.06EA
260
PLN
L00944.06
L00944.14
Karbaminian fenylu ≥98%
Karbaminian fenylu
Purity: 98+%
CAS No.: 622-46-8
Molecular Formula: H2NCO2C6H5
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 2042627
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temp. topnienia: 149…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007961 Numer CAS: 622-46-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-737-1 |