Drukuj
Dimetylokarbaminian dimetyloamoniowy (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
292901000 292905000 292900250
ACRO292901000EA 380 PLN
ACRO292901000 ACRO292905000 ACRO292900250
Dimetylokarbaminian dimetyloamoniowy (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Dimetylokarbaminian dimetyloamoniowy
Formuła: (CH₃)₂NH · (CH₃)₂NCOOH
Temp. Wrzenia: 60…61 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00029888
Numer CAS: 4137-10-4
Jednostka: 2733
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Ratio < 2.0/1 Carbon dioxide/Dimethylamine