Drukuj
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
139630250 139631000
ACRO139630250EA 615 PLN
ACRO139630250 ACRO139631000
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Triethyl methanetricarboxylate
Formuła: C₁₀H₁₆O₆
Temp. Wrzenia: 253 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 29 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009150
Numer CAS: 6279-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 228-477-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %