Chlorowodorek estru metylowego glicyny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl glycinate hydrochloride, H-Gly-OMe.HCl, Glycine Methyl Ester HCl
A14083.0E
A14083.22
A14083.36
A14083.0EEA
3670
PLN
A14083.0E
A14083.22
A14083.36
Chlorowodorek estru metylowego glicyny ≥99%
Chlorowodorek estru metylowego glicyny
Purity: 99%
CAS No.: 5680-79-5
Molecular Formula: H2NCH2CO2CH3.HCl
Formula Weight: 125.56
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 3593644
Formuła:
C₃H₈ClNO₂ MW: 125.56 g/mol Temp. topnienia: ∼ 175 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.000 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012870 Numer CAS: 5680-79-5 Numer WE (dawny EINECS): 227-139-1 |