Chlorowodorek estru etylowego glicyny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
H-Gly-OEt.HCl, Glycine Ethyl Ester HCl, Ethyl Glycinate Hydrochloride
A10315.0E
A10315.22
A10315.36
A10315.0EEA
2540
PLN
A10315.0E
A10315.22
A10315.36
Chlorowodorek estru etylowego glicyny ≥99%
Chlorowodorek estru etylowego glicyny
Purity: 99%
CAS No.: 623-33-6
Molecular Formula: CH3CH2O2CCH2NH2.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: 144-148°
Beilstein Reference: 3594034
Formuła:
C₄H₁₀ClNO₂ MW: 139.58 g/mol Temp. topnienia: 144…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012871 Numer CAS: 623-33-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-787-4 |