Chlorowodorek estru tert-butylowego glicyny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
L17116.03
L17116.06
L17116.03EA
223
PLN
L17116.03
L17116.06
Chlorowodorek estru tert-butylowego glicyny ≥99%
Chlorowodorek estru tert-butylowego glicyny
Purity: 99%
CAS No.: 27532-96-3
Molecular Formula: H2NCH2CO2C(CH3)3.HCl
Formula Weight: 167.64
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 3989048
Formuła:
C₆H₁₄ClNO₂ MW: 167.64 g/mol Temp. topnienia: ∼ 140 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058255 Numer CAS: 27532-96-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-223-8 |