1,3-bis(Trimetylosililo)mocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
L01301.18
L01301.30
L01301.18EA
220
PLN
L01301.18
L01301.30
1,3-bis(Trimetylosililo)mocznik ≥98%
1,3-bis(Trimetylosililo)mocznik
Purity: 98+%
CAS No.: 18297-63-7
Molecular Formula: C7H20N2OSi2
Formula Weight: 204.42
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1937452
Formuła:
C₇H₂₀N₂OSi₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008260 Numer CAS: 18297-63-7 Numer WE (dawny EINECS): 242-177-9 |