N,N-dietyloacetoacetamid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 2235-46-3
Molecular Formula: CH3COCH2CON(CH2CH3)2
Formula Weight: 157.20
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₅NO₂ Temp. Wrzenia: 213…218 °C Temp. topnienia: < –73 °C Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026728 Numer CAS: 2235-46-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-792-3 |