Drukuj
N-(2-Chloroetylo)acetamid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
184520100 184520500
ACRO184520100EA 249 PLN
ACRO184520100 ACRO184520500
N-(2-Chloroetylo)acetamid 98%
N-(2-Chloroetylo)acetamid
Formuła: C₄H₈ClNO
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000965
Numer CAS: 7355-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 230-884-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %