Drukuj
azotan (V) potasu 0.1 mol/l aqueous solution Volumetric
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Nitrate of Potash
817309102.0250 817309102.0500 817309102.1000
CHMP817309102.0250EA 48.5 PLN
CHMP817309102.0250 CHMP817309102.0500 CHMP817309102.1000
azotan (V) potasu 0.1 mol/l aqueous solution Volumetric
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. topnienia: 334
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Klasyfikacja Merck : 13,07733