Drukuj

azotan (V) potasu 0.05 mol/l aqueous solution Volumetric

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Nitrate of Potash

817309103.0250 817309103.0500 817309103.1000
CHMP817309103.0250EA 56.3 PLN
CHMP817309103.0250 CHMP817309103.0500 CHMP817309103.1000
azotan (V) potasu 0.05 mol/l aqueous solution Volumetric
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. topnienia: 334
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-818-8
Klasyfikacja Merck : 13,07733

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR