Dimetyloamina 2 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27665.AE
H27665.AU
H27665.AEEA
702
PLN
H27665.AE
H27665.AU
Dimetyloamina 2 M in THF
Dimetyloamina
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: C2H7N
Formula Weight: 45.08
Flash Point: -36°(-33°F)
Boiling Point: ca 60°
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008288
Formuła:
C₂H₇N Temp. Wrzenia: ∼60 °C Gęstość: 0,85 Temp. Zapłonu: –36 °C (–33 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008288 Numer CAS: 124-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4 Jednostka: 2924 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,3228 |