Drukuj
Dimetyloamina 2 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
388381000 388388000
388381000.EA 531 PLN
388381000. 388388000.
Dimetyloamina 2 M in THF, AcroSeal®
Dimetyloamina
Formuła: C₂H₇N
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: –36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008288
Numer CAS: 124-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.8 to 2.2 M