Dimetyloamina 2 M in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27261.AC
H27261.AE
H27261.ACEA
346
PLN
H27261.AC
H27261.AE
Dimetyloamina 2 M in methanol
Dimetyloamina
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: C2H7N
Formula Weight: 45.08
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3350
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00008288
Formuła:
C₂H₇N Gęstość: 0,775 Temp. Zapłonu: 5 °C (41 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008288 Numer CAS: 124-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4 Jednostka: 3286 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,3228 |