Drukuj
Dimetyloamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
370261000 370268000
370261000.EA 536 PLN
370261000. 370268000.
Dimetyloamina 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
Dimetyloamina
Formuła: C₂H₇N
Gęstość: 0,775 g/cm³
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008288
Numer CAS: 124-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-697-4
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.9 to 2.2 M