Drukuj
Cyjanamid 50% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ100
C87908-1KG C87908-100G C87908-250G
SIALC87908-1KGEA 1090 PLN
SIALC87908-1KG SIALC87908-100G SIALC87908-250G
Cyjanamid 50% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Cyjanamid
Formuła: CH₂N₂
MW: 42.04 g/mol
Numer MDL: MFCD00007572
Numer CAS: 420-04-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-992-3