Drukuj
Eter monometylowy dipropylenoglikolu (mieszanina izomerów) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18533.1000 8.18533.2500 8.18533.9020
8.18533.1000EA 146 PLN
8.18533.1000 8.18533.2500 8.18533.9020
Eter monometylowy dipropylenoglikolu (mieszanina izomerów) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Eter monometylowy dipropylenoglikolu (mieszanina izomerów)
Formuła: C₇H₁₆O₃
Numer MDL: MFCD00059604
Numer CAS: 34590-94-8
Numer WE (dawny EINECS): 252-104-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.2 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.75 hPa (25 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.419 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C