Dipropylenoglikol (mieszanina izomerów) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 25265-71-8
Molecular Formula: HOC3H6OC3H6OH
Formula Weight: 134.18
Physical Form: Liquid
Density: 1.022
Refractive Index: 1.4410
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -32°
Boiling Point: 231-235°
MDL No.: MFCD00051023
Formuła:
C₆H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 231…235 °C Temp. topnienia: –32 °C Gęstość: 1,022 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051023 Numer CAS: 25265-71-8 Numer WE (dawny EINECS): 246-770-3 |