Dipropylenoglikol (mieszanina izomerów) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
409150010
409150030
ACRO409150010EA
563
PLN
ACRO409150010
ACRO409150030
Dipropylenoglikol (mieszanina izomerów) 99%
Dipropylenoglikol (mieszanina izomerów)
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |