4-Amino-3-hydrazyno-5-merkapto-1,2,4-triazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L00982.06
L00982.14
L00982.06EA
467
PLN
L00982.06
L00982.14
4-Amino-3-hydrazyno-5-merkapto-1,2,4-triazol ≥99%
4-Amino-3-hydrazyno-5-merkapto-1,2,4-triazol
Purity: 99+%
CAS No.: 1750-12-5
Molecular Formula: C2H6N6S
Formula Weight: 146.17
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 134867
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00003098
Formuła:
C₂H₆N₆S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003098 Numer CAS: 1750-12-5 Numer WE (dawny EINECS): 217-135-8 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |