3-Metylo-3-oksetanometanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 3143-02-0
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 79-80°/40mm
Beilstein Reference: 102773
MDL No.: MFCD00010273
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 79…80 °C (40 mmHg) Gęstość: 1,024 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) |
Numer MDL:
MFCD00010273 Numer CAS: 3143-02-0 |