Drukuj
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B24678.22 B24678.06 B24678.14
B24678.22EA 4790 PLN
B24678.22 B24678.06 B24678.14
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥98%
Purity: 98+% CAS No.: 4042-36-8 Molecular Formula: C5H7NO3 Formula Weight: 129.12 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 82133
Formuła: C₅H₇NO₃
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066212
Numer CAS: 4042-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 223-735-0