Kwas (±)-2-pirolidynono-5-karboksylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, DL-Pyroglutamic acid
L09424.18
L09424.30
L09424.18EA
220
PLN
L09424.18
L09424.30
Kwas (±)-2-pirolidynono-5-karboksylowy ≥99%
Kwas (±)-2-pirolidynono-5-karboksylowy
Purity: 99%
CAS No.: 149-87-1
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Melting Point: 183-185°
Beilstein Reference: 82131
Formuła:
C₅H₇NO₃ MW: 129.12 g/mol Temp. topnienia: 183…185 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064322 Numer CAS: 149-87-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-748-3 |