Kwas pirolo-2-karboksylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13756.03
L13756.06
L13756.14
L13756.03EA
352
PLN
L13756.03
L13756.06
L13756.14
Kwas pirolo-2-karboksylowy ≥99%
Kwas pirolo-2-karboksylowy
Purity: 99%
CAS No.: 634-97-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 205° subl.
Beilstein Reference: 80825
Formuła:
C₅H₅NO₂ MW: 111.10 g/mol Temp. topnienia: ∼ 205 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005219 Numer CAS: 634-97-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-221-9 |