Hexachloroiridic(IV) acid hydrate (38 - 42% Ir) ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11031.03
11031.06
11031.14
11031.03EA
2700
PLN
11031.03
11031.06
11031.14
Hexachloroiridic(IV) acid hydrate (38 - 42% Ir) ≥99% (metals basis)
Hexachloroiridic(IV) acid hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 110802-84-1
Molecular Formula: H2IrCl6.xH2O
Formula Weight: 406.93(anhy)
Physical Form: Lump
Appearance: Black
Solubility: Soluble in alcohol and water
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011328
Formuła:
H₂Cl₆Ir·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149906 Numer CAS: 110802-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 241-012-8 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |