Drukuj
Hexachloroiridic(IV) acid hexahydrate (∼40% Ir)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197550010 197550050
ACRO197550010EA 1920 PLN
ACRO197550010 ACRO197550050
Hexachloroiridic(IV) acid hexahydrate (∼40% Ir)
Hexachloroiridic(IV) acid hexahydrate
Formuła: H₂Cl₆Ir·6H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149907
Numer CAS: 16941-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 241-012-8
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder or crystals
Assay 37 to 43 % (Ir)