Kwas orotowy, bezwodny 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25349.36
B25349.22
B25349.36EA
2190
PLN
B25349.36
B25349.22
Kwas orotowy, bezwodny 97%
Kwas orotowy
Purity: 97%
CAS No.: 65-86-1
Molecular Formula: C5H4N2O4
Formula Weight: 156.10
Melting Point: 344-347°
MDL No.: MFCD00006027
Formuła:
C₅H₄N₂O₄ Temp. topnienia: 344…347 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006027 Numer CAS: 65-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-619-8 |