Drukuj
5-Fluoroindoline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H54158.MD H54158.03 H54158.06
H54158.MDEA 327 PLN
H54158.MD H54158.03 H54158.06
5-Fluoroindoline ≥97%
5-Fluoroindoline
Purity: 97% CAS No.: 2343-22-8 Molecular Formula: C8H8FN Formula Weight: 137.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formuła: C₈H₈FN
Numer MDL: MFCD00214461
Numer CAS: 2343-22-8