5-Bromo-7-nitroindolin ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L16993.03
L16993.06
L16993.03EA
390
PLN
L16993.03
L16993.06
5-Bromo-7-nitroindolin ≥98%
5-Bromo-7-nitroindolin
Purity: 98%
CAS No.: 80166-90-1
Molecular Formula: C8H7BrN2O2
Formula Weight: 243.06
Melting Point: 128-133°
Beilstein Reference: 1373199
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005708
Formuła:
C₈H₇BrN₂O₂ Temp. topnienia: 128…133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005708 Numer CAS: 80166-90-1 Numer WE (dawny EINECS): 279-411-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |