1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H50563.03
H50563.06
H50563.03EA
907
PLN
H50563.03
H50563.06
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone ≥98%
1-(4-Bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Purity: 98%
CAS No.: 7661-32-7
Molecular Formula: C10H10BrNO
Formula Weight: 240.10
Boiling Point: 98-101°
MDL No.: MFCD00138502
Formuła:
C₁₀H₁₀BrNO Temp. Wrzenia: 98…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00138502 Numer CAS: 7661-32-7 |