Drukuj
3-Iodo-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I8250-1G I8250-25G I8250-5G
SIALI8250-1GEA 430 PLN
SIALI8250-1G SIALI8250-25G SIALI8250-5G
3-Iodo-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-L-tyrosine
Formuła: C₉H₁₀INO₃
Numer MDL: MFCD00002608
Numer CAS: 70-78-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-744-8