3-Fluoro-L-tyrozyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
L16775.MF
L16775.MD
L16775.MFEA
496
PLN
L16775.MF
L16775.MD
3-Fluoro-L-tyrozyna ≥97%
3-Fluoro-L-tyrozyna
Purity: 97%
CAS No.: 7423-96-3
Molecular Formula: C9H10FNO3
Formula Weight: 199.18
Melting Point: 260-261°
Beilstein Reference: 3204802
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002607
Formuła:
C₉H₁₀FNO₃ Temp. topnienia: 260…261 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002607 Numer CAS: 7423-96-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |