3-Nitro-L-tyrozyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11018.06
A11018.14
A11018.22
A11018.06EA
470
PLN
A11018.06
A11018.14
A11018.22
3-Nitro-L-tyrozyna ≥98%
3-Nitro-L-tyrozyna
Purity: 98%
CAS No.: 621-44-3
Molecular Formula: C9H10N2O5
Formula Weight: 226.19
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2813157
Formuła:
C₉H₁₀N₂O₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007123 Numer CAS: 621-44-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-688-6 |