Manganese(II) perchlorate hexahydrate ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
44318.09
44318.18
44318.09EA
757
PLN
44318.09
44318.18
Manganese(II) perchlorate hexahydrate ≥99.995% (metals basis)
Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Purity: 99.995%
CAS No.: 15364-94-0
Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 361.93 (253.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150255
Formuła:
Cl₂MnO₈·6H₂O MW: 361.931 g/mol Temp. topnienia: 165 °C. (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150255 Numer CAS: 15364-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-390-9 Jednostka: 1481 ADR: 5.1 II |