Manganese(II) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12309.22
12309.36
12309.22EA
429
PLN
12309.22
12309.36
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Manganese(II) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 15364-94-0
Molecular Formula: Mn(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 361.93 (253.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150255
Formuła:
Cl₂MnO₈·6H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150255 Numer CAS: 15364-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-390-9 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II |