Fosfonooctan trietylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
A14120.0E
A14120.22
A14120.36
A14120.0EEA
5400
PLN
A14120.0E
A14120.22
A14120.36
Fosfonooctan trietylu ≥98%
Fosfonooctan trietylu
Purity: 98+%
CAS No.: 867-13-0
Molecular Formula: C8H17O5P
Formula Weight: 224.19
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: -24°
Boiling Point: 260-262°
Beilstein Reference: 1343714
MDL No.: MFCD00009177
Formuła:
C₈H₁₇O₅P MW: 224.19 g/mol Temp. Wrzenia: 260…262 °C Temp. topnienia: –24 °C Gęstość: 1.125 Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009177 Numer CAS: 867-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-757-6 |