Drukuj
Fosfonooctan trietylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
139701000 139705000 139700025
ACRO139701000EA 281 PLN
ACRO139701000 ACRO139705000 ACRO139700025
Fosfonooctan trietylu 97%
Fosfonooctan trietylu
Formuła: C₈H₁₇O₅P
Temp. Wrzenia: 260…262 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009177
Numer CAS: 867-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-757-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acid value ≤2 mg KOH/g