2-Imidazolidynon hemihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Imidazolidone hemihydrate
A17666.0B
A17666.30
A17666.0BEA
582
PLN
A17666.0B
A17666.30
2-Imidazolidynon hemihydrat ≥98%
2-Imidazolidynon hemihydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 121325-67-5
Molecular Formula: C3H6N2O.0.5H2O
Formula Weight: 95.10 (86.09anhy)
Melting Point: 55°
MDL No.: MFCD02662355
Formuła:
C₃H₆N₂O·0.5H₂O MW: 95.10 g/mol (86.09 anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02662355 Numer CAS: 121325-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-436-4 |