Drukuj
Chlorowodorek 4-(2-chloroetylo)morfoliny for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41417.0100 8.41417.9010
8.41417.0100EA 231 PLN
8.41417.0100 8.41417.9010
Chlorowodorek 4-(2-chloroetylo)morfoliny for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek 4-(2-chloroetylo)morfoliny
Formuła: C₆H₁₃Cl₂NO
MW: 186.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012797
Numer CAS: 3647-69-6
Numer WE (dawny EINECS): 222-881-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 182 - 184 °C (decomposition)
Molar Mass 186.08 g/mol
pH 4.5 - 5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C