Chlorowodorek 4-(2-chloroetylo)morfoliny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
L05771.22
L05771.36
L05771.22EA
279
PLN
L05771.22
L05771.36
Chlorowodorek 4-(2-chloroetylo)morfoliny ≥99%
Chlorowodorek 4-(2-chloroetylo)morfoliny
Purity: 99%
CAS No.: 3647-69-6
Molecular Formula: C6H12ClNO.HCl
Formula Weight: 186.08
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 3684083
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00012797
Formuła:
C₆H₁₃Cl₂NO MW: 186.08 g/mol Temp. topnienia: 184…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012797 Numer CAS: 3647-69-6 Numer WE (dawny EINECS): 222-881-2 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |