Drukuj
Chlorowodorek 4-(2-chloroetylo)morfoliny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-Morpholinium Chloride
109200050 109201000 109205000
ACRO109200050EA 124 PLN
ACRO109200050 ACRO109201000 ACRO109205000
Chlorowodorek 4-(2-chloroetylo)morfoliny 99%
Chlorowodorek 4-(2-chloroetylo)morfoliny
Formuła: C₆H₁₃Cl₂NO
MW: 186.08 g/mol
Temp. topnienia: 182…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012797
Numer CAS: 3647-69-6
Numer WE (dawny EINECS): 222-881-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Hygroscopic crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C (on dry substance)
Loss on drying ≤1 % (80 °C)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)