Drukuj
Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DMA
Stabilizacja: w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
8.40083.0025EA 200 PLN
8.40083.0025 8.40083.0250 8.40083.1000
Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu
Formuła: C₈H₁₅NO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008589
Numer CAS: 2867-47-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-688-8
Jednostka: 2522
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C
Molar Mass 157.21 g/mol
Boiling Point 182 - 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 1.20 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C