Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DMA
Stabilizacja:
w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
L13507.AE
L13507.AP
L13507.AEEA
254
PLN
L13507.AE
L13507.AP
Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu 97% stabilised
Metakrylan 2-dimetyloaminoetylu
Stabilized with ca 0.2% 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2867-47-2
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point: ca -30°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1757048
UN No.: 2522
MDL No.: MFCD00008589
Formuła:
C₈H₁₅NO₂ Temp. Wrzenia: 186…188 °C Temp. topnienia: ∼–30 °C Gęstość: 0,932 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008589 Numer CAS: 2867-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-688-8 Jednostka: 2522 ADR: 6.1,II |