Drukuj
Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu) stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilizacja: w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18847.0250 8.18847.1000
8.18847.0250EA 189 PLN
8.18847.0250 8.18847.1000
Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu) stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu)
Formuła: C₁₀H₁₄O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008590
Numer CAS: 97-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-617-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 5 g/l (20 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 240 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)