Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu) ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilizacja:
w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 97-90-5
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Crosslinking monomer
Formuła:
C₁₀H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: 83…85 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,051 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008590 Numer CAS: 97-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-617-2 |