Kwas tetradecylofosofoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Tetradecylphosphonic acid, n-Tetradecylphosphonic acid, TDPA, N-tetradecylphosphonicacid
A17511.03
A17511.06
A17511.14
A17511.03EA
665
PLN
A17511.03
A17511.06
A17511.14
Kwas tetradecylofosofoniowy ≥98%
Kwas tetradecylofosofoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 4671-75-4
Molecular Formula: CH3(CH2)13P(O)(OH)2
Formula Weight: 278.37
MDL No.: MFCD00015834
Formuła:
C₁₄H₃₁O₃P MW: 278.37 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015834 Numer CAS: 4671-75-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-118-1 |