Kwas oktadecylofosfonowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
20645.03
20645.06
20645.03EA
1040
PLN
20645.03
20645.06
Kwas oktadecylofosfonowy ≥97%
Kwas oktadecylofosfonowy
Purity: 97%
CAS No.: 4724-47-4
Molecular Formula: C18H39O3P
Formula Weight: 334.48
Physical Form: Crystalline
Appearance: White to off-white
Melting Point: 92-98°
MDL No.: MFCD00015838
Formuła:
C₁₈H₃₉O₃P Temp. topnienia: 92…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015838 Numer CAS: 4724-47-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-216-4 |