Kwas heksylofosfoniowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44121.04
44121.09
44121.04EA
916
PLN
44121.04
44121.09
Kwas heksylofosfoniowy
CAS No.: 4721-24-8
Molecular Formula: C6H13P(O)(OH)2
Formula Weight: 166.16
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD00013961
Formuła:
C₆H₁₅O₃P Temp. topnienia: 108…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013961 Numer CAS: 4721-24-8 |