Kwas dodecylofosfonowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26259.03
H26259.09
H26259.03EA
337
PLN
H26259.03
H26259.09
Kwas dodecylofosfonowy 95%
Kwas dodecylofosfonowy
Purity: 95%
CAS No.: 5137-70-2
Molecular Formula: CH3(CH2)11P(O)(OH)2
Formula Weight: 250.31
Melting Point: 92-96°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00015832
Formuła:
C₁₂H₂₇O₃P Temp. topnienia: 92…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015832 Numer CAS: 5137-70-2 Numer WE (dawny EINECS): 225-897-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |